Documentos
R410438
BENZYL 2-[(1-BENZYL-2-HYDRAZINO-2-OXOETHYL)AMINO]-1-[4-(BENZYLOXY)PHENYL]-2-OXOETHYLCARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C32H32N4O5
Número CAS:
Peso molecular:
552.636
Número MDL:
Outras notas