Documentos
R405914
2,7,7-TRIMETHYL-5-OXO-4-PHENYL-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-QUINOLINE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C19H20N2O
Número CAS:
Peso molecular:
292.384
Número MDL:
Outras notas