Documentos
R394874
5-CHLOROACETYL-4-METHYL-1,3,4,5-TETRAHYDRO-BENZO(B)(1,4)DIAZEPIN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C12H13ClN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
252.703
Número MDL:
Outras notas