Documentos
R373400
N-(2-CHLORO-PHENYL)-2-(3-OXO-1,2,3,4-TETRAHYDRO-QUINOXALIN-2-YL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C16H14ClN3O2
Número CAS:
Peso molecular:
315.762
Número MDL:
Outras notas