Documentos
R373044
6,8-DICHLORO-4-ISOPROPYL-2-PH-1,9B-2H-5-OXA-3,3A-DIAZA-CYCLOPENTA(A)NAPHTHALENE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C19H18Cl2N2O
Número CAS:
Peso molecular:
361.274
Número MDL:
Outras notas