Documentos
R368946
N'-[(E,2E)-3-(2-METHOXYPHENYL)-2-PROPENYLIDENE]-1,4,5,6-TETRAHYDROCYCLOPENTA[C]PYRAZOLE-3-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H18N4O2
Peso molecular:
310.359
Número MDL:
Outras notas