Documentos
R291137
ETHYL 2-AMINO-4-(4-BROMOPHENYL)-7,7-DIMETHYL-5-OXO-5,6,7,8-TETRAHYDRO-4H-CHROMENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H22BrNO4
Número CAS:
Peso molecular:
420.307
Número MDL:
Outras notas