Documentos
R285129
ACETIC ACID 3-(2,4-DI-CL-PHENOXY)-4-OXO-2-TRIFLUOROMETHYL-4H-CHROMEN-7-YL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H9Cl2F3O5
Número CAS:
Peso molecular:
433.171
Número MDL:
Outras notas