Documentos
R231134
(5-CL-2-METHYLSULFANYL-PHENYL)-(4-ME-PIPERAZIN-1-YL)-METHANONE, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C13H18Cl2N2OS
Número CAS:
Peso molecular:
321.271
Número MDL:
Outras notas