Documentos
R148199
4-({(E)-[3-(BENZYLOXY)-4-METHOXYPHENYL]METHYLIDENE}AMINO)-5-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C24H22N4O2S
Número CAS:
Peso molecular:
430.533
Número MDL:
Outras notas