Documentos
R142077
4-((2-CHLOROBENZYLIDENE)AMINO)-5-(2,4-DICHLOROPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C15H9Cl3N4S
Número CAS:
Peso molecular:
383.689
Número MDL:
Outras notas