Documentos
R134716
N-CYCLOHEXYL-2-{[[(2E)-2-({2-[(4-FLUOROBENZYL)OXY]-1-NAPHTHYL}METHYLENE)HYDRAZINO](OXO)ACETYL]AMINO}BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C33H31FN4O4
Número CAS:
Peso molecular:
566.638
Número MDL:
Outras notas