Documentos
R123668
2-METHOXY-4-[(E)-({OXO[2-(4-TOLUIDINOCARBONYL)ANILINO]ACETYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL 4-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C32H28N4O6
Número CAS:
Peso molecular:
564.603
Número MDL:
Outras notas