Documentos
R112402
2-AMINO-4-(2-ETHOXYPHENYL)-7-ME-5-OXO-4H,5H-PYRANO(4,3-B)PYRAN-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H16N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
324.339
Número MDL:
Outras notas