Documentos
R111910
3-(3-BROMO-4-METHOXYPHENYL)-N-(2-METHOXY-4-NITROPHENYL)ACRYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H15BrN2O5
Número CAS:
Peso molecular:
407.224
Número MDL:
Outras notas