Documentos
PH016218
Sigma-Aldrich
2-[5-(3,5-Dimethylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]ethanamine
AldrichCPR
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H15N3O
Peso molecular:
217.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(C)=CC(C2=NN=C(CCN)O2)=C1
InChI
1S/C12H15N3O/c1-8-5-9(2)7-10(6-8)12-15-14-11(16-12)3-4-13/h5-7H,3-4,13H2,1-2H3
chave InChI
AZVUYPGDAQPRAG-UHFFFAOYSA-N