Documentos
PH016157
Sigma-Aldrich
2-[(1S,2S,4S)-Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl]ethanamine
AldrichCPR
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H15N
Peso molecular:
137.22
Código UNSPSC:
12352116
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
NCC[C@H]1[C@](C=C2)([H])C[C@]2([H])C1
InChI
1S/C9H15N/c10-4-3-9-6-7-1-2-8(9)5-7/h1-2,7-9H,3-6,10H2/t7-,8+,9-/m1/s1
chave InChI
IGRYFUUCWNBVDN-HRDYMLBCSA-N