Documentos
PH007569
Sigma-Aldrich
1-(3,4-Dimethoxybenzoyl)piperidine
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C14H19NO3
Número CAS:
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N1CCCCC1)C2=CC=C(OC)C(OC)=C2
InChI
1S/C14H19NO3/c1-17-12-7-6-11(10-13(12)18-2)14(16)15-8-4-3-5-9-15/h6-7,10H,3-5,8-9H2,1-2H3