Documentos
PH005503
Sigma-Aldrich
S-{2-[(9-Hydroxynonyl)amino]ethyl} hydrogen thiosulfate
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C11H25NO4S2
Número CAS:
cadeia de caracteres SMILES
OS(SCCNCCCCCCCCCO)(=O)=O
InChI
1S/C11H25NO4S2/c13-10-7-5-3-1-2-4-6-8-12-9-11-17-18(14,15)16/h12-13H,1-11H2,(H,14,15,16)