Documentos
PH005212
Sigma-Aldrich
N-[2-(4-Bromophenyl)-2-oxoethyl]acetamide
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C10H10BrNO2
Número CAS:
Número MDL:
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CNC(C)=O)C1=CC=C(Br)C=C1
InChI
1S/C10H10BrNO2/c1-7(13)12-6-10(14)8-2-4-9(11)5-3-8/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13)