Documentos
PH005055
4-chloro-N-(5-cyclohexyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C14H16ClN3O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
357.884
Número MDL:
Outras notas