Documentos
PH003845
10a,12a-dimethyl-1,3,4,4a,4b,5,6,9,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahydronaphtho[2,1-f]quinoline-2,8-dione
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C19H27NO2
Número CAS:
Peso molecular:
301.433
Número MDL:
Outras notas