Documentos
PH003512
Sigma-Aldrich
2-(2-Methoxyphenyl)ethyl 4-methylbenzenesulfonate
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C16H18O4S
Número CAS:
Número MDL:
cadeia de caracteres SMILES
COC1=CC=CC=C1CCOS(C2=CC=C(C)C=C2)(=O)=O