Documentos
PH002673
Sigma-Aldrich
1-{[2-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethyl]amino}-3-(3-methylphenoxy)-2-propanol
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H27NO4
Número CAS:
Número MDL:
cadeia de caracteres SMILES
COC1=CC=C(OC)C=C1CCNCC(O)COC2=CC=CC(C)=C2