Documentos
PH001828
Sigma-Aldrich
7-[[(3-Chloro-4-fluoroanilino)carbonyl]amino]-1H-indole-2-carboxylic acid
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C16H11ClFN3O3
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
cadeia de caracteres SMILES
FC(C=CC(NC(NC1=C(NC(C(O)=O)=C2)C2=CC=C1)=O)=C3)=C3Cl