Documentos
PH001324
Sigma-Aldrich
n-[5-(1-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)pentyl]-2-nitroaniline
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C19H22N4O2
Número CAS:
Número MDL:
cadeia de caracteres SMILES
CN1C2=CC=CC=C2N=C1CCCCCNC3=CC=CC=C3[N+]([O-])=O