Documentos
PH000896
(1S,6R)-6-HYDROXY-5-METHYLENE-1-[(1S)-1,2,3-TRIHYDROXY-2-METHYLPROPYL]-2-OXA-7,9-DIAZABICYCLO[4.2.2]DECANE-8,10-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C12H18N2O7
Peso molecular:
302.29