Documentos
PH000385
Sigma-Aldrich
2-Nitro-4-[(4-nitrophenyl)sulfonyl]aniline
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C12H9N3O6S
Número CAS:
cadeia de caracteres SMILES
O=S(C1=CC=C(N)C([N+]([O-])=O)=C1)(C2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)=O
InChI
1S/C12H9N3O6S/c13-11-6-5-10(7-12(11)15(18)19)22(20,21)9-3-1-8(2-4-9)14(16)17/h1-7H,13H2