Documentos
P46202
Sigma-Aldrich
1-Piperidineacetaldehyde diethyl acetal
Sinônimo(s):
1-(2,2-Diethoxyethyl)piperidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H23NO2
Número CAS:
Peso molecular:
201.31
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
índice de refração
n20/D 1.443 (lit.)
pb
219-221 °C (lit.)
densidade
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(CN1CCCCC1)OCC
InChI
1S/C11H23NO2/c1-3-13-11(14-4-2)10-12-8-6-5-7-9-12/h11H,3-10H2,1-2H3
chave InChI
VSHHRRNJQBETGT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Ethylene trimerisation
  • Synthesis of aryl-substituted piperidines by superacid activation of piperidones
  • Studies involving elimination reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter