Documentos Principais
P15609
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol monophenyl ether
98%
Sinônimo(s):
2-Phenoxyethanol, Phenylglycol
About This Item
Fórmula linear:
C6H5OCH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
138.16
Beilstein:
1364011
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
densidade de vapor
4.8 (vs air)
pressão de vapor
0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.537 (lit.)
pb
247 °C (lit.)
pf
11-13 °C (lit.)
densidade
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
chave InChI
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
258.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
126 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Peter J McNamara et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 53(5), 1898-1906 (2009-02-19)
Menstrual toxic shock syndrome is a rare but potentially life-threatening illness manifest through the actions of Staphylococcus aureus toxic shock syndrome toxin 1 (TSST-1). Previous studies have shown that tampon additives can influence staphylococcal TSST-1 production. We report here on