P1126
2-Phenoxyethanol
99%
Sinônimo(s):
Ethylene glycol monophenyl ether, Phenylglycol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
liquid
pb
244-246 °C
pf
11-13 °C
solubilidade
soluble, clear, colorless to very faintly yellow
densidade
1.107 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
chave InChI
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
258.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
126 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?