Key Documents
N22657
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl trifluoroacetate
99%
About This Item
Fórmula linear:
CF3CO2C6H4NO2
Número CAS:
Peso molecular:
235.12
Beilstein:
658785
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
forma
crystals
pb
120 °C/12 mmHg (lit.)
pf
35-39 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H4F3NO4/c9-8(10,11)7(13)16-6-3-1-5(2-4-6)12(14)15/h1-4H
chave InChI
JFOIBTLTZWOAIC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter