Key Documents
MNO000086
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-cyclopropylbenzene
AldrichCPR
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9Br
Número CAS:
Peso molecular:
197.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
forma
solid
InChI
1S/C9H9Br/c10-9-3-1-2-8(6-9)7-4-5-7/h1-3,6-7H,4-5H2
chave InChI
BCBNVQYWODLZSI-UHFFFAOYSA-N