Documentos
M86758
Sigma-Aldrich
2-Methylundecanal
95%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)8CH(CH3)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
184.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
pb
171 °C (lit.)
densidade
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)C(C)CCCCCCCCC
InChI
1S/C12H24O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-12(2)11-13/h11-12H,3-10H2,1-2H3
chave InChI
NFAVNWJJYQAGNB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
200.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves