Documentos Principais
M50206
Sigma-Aldrich
Methyl 2-hydroxyisobutyrate
95%
Sinônimo(s):
Methyl α-hydroxyisobutyrate, Methyl 2-methyllactate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C(OH)COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
118.13
Beilstein:
1746607
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.411 (lit.)
p.e.
137 °C (lit.)
densidade
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(C)(C)O
InChI
1S/C5H10O3/c1-5(2,7)4(6)8-3/h7H,1-3H3
chave InChI
XYVQFUJDGOBPQI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)