Key Documents
M38605
Sigma-Aldrich
3-Methylcyclohexanone
97%
Sinônimo(s):
Tetrahydro-m-cresol
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H9(=O)
Número CAS:
Peso molecular:
112.17
Beilstein:
969804
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.446 (lit.)
pb
169-170 °C (lit.)
densidade
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCCC(=O)C1
InChI
1S/C7H12O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h6H,2-5H2,1H3
chave InChI
UJBOOUHRTQVGRU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
118.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48 °C - closed cup