Documentos
L475041
N'-[(E)-(4-ETHYLPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[5-(4-METHOXYPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C27H27N5O2S
Número CAS:
Peso molecular:
485.613
Número MDL:
Outras notas