Documentos
L441236
ETHYL 2,7-DIMETHYL-3-OXO-5-PHENYL-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H18N2O3S
Número CAS:
Peso molecular:
330.409
Número MDL:
Outras notas