Documentos
L437603
1-CYCLOHEXYL-2-IMINO-N-(3-METHOXYPROPYL)-10-METHYL-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C23H29N5O3
Número CAS:
Peso molecular:
423.519
Número MDL:
Outras notas