Documentos
L414166
2-((4-ALLYL-5-(2-THIENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)-N-(2-BROMOPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H15BrN4OS2
Número CAS:
Peso molecular:
435.367
Número MDL:
Outras notas