Key Documents
L411590
N-(2-ETHOXYPHENYL)-2-((4-ET-5-(2-PYRAZINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H20N6O2S
Número CAS:
Peso molecular:
384.463
Número MDL:
Outras notas