Documentos
L407062
2-((4-CHLOROBENZYL)THIO)-5-((2,5-DIMETHYLBENZYL)THIO)-1,3,4-THIADIAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H17ClN2S3
Número CAS:
Peso molecular:
392.995
Número MDL:
Outras notas