Documentos
L402451
2-ETHOXY-4-[(E)-({[(3,4,5-TRIMETHOXYBENZOYL)AMINO]ACETYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL 4-ETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C30H33N3O9
Número CAS:
Peso molecular:
579.612
Número MDL:
Outras notas