Documentos
L386243
3-(2-(3,4-DICHLOROBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C22H16Cl2N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
443.29
Número MDL:
Outras notas