Documentos
L385913
2-ETHOXY-4-[(E)-({4-[(PHENYLSULFONYL)AMINO]BENZOYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL 4-ETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C31H29N3O7S
Número CAS:
Peso molecular:
587.657
Número MDL:
Outras notas