Documentos
L354104
N'-[(3Z)-5-NITRO-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE]-4-(2-OXO-1-PYRROLIDINYL)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C19H15N5O5
Número CAS:
Peso molecular:
393.362
Número MDL:
Outras notas