Documentos
L353809
METHYL 4-[3-(4-BROMOBENZOYL)-1-(2-FURYLMETHYL)-4-HYDROXY-5-OXO-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-2-YL]BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C24H18BrNO6
Número CAS:
Peso molecular:
496.318
Número MDL:
Outras notas