Documentos
L352209
4-[4-(BENZYLOXY)-2-METHYLBENZOYL]-1-[2-(DIETHYLAMINO)ETHYL]-5-(4-FLUOROPHENYL)-3-HYDROXY-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C31H33FN2O4
Número CAS:
Peso molecular:
516.618
Número MDL:
Outras notas