Documentos
L350672
3-CHLORO-N-(3-{[(2-FURYLMETHYL)AMINO]CARBONYL}-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIEN-2-YL)-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C23H19ClN2O3S2
Número CAS:
Peso molecular:
471.0
Número MDL:
Outras notas