Documentos
L345598
2-(4-FLUOROPHENYL)-2-OXOETHYL 3-(1H-1,2,3-BENZOTRIAZOL-1-YL)PROPANOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H14FN3O3
Número CAS:
Peso molecular:
327.318
Número MDL:
Outras notas